Y0000620
Dodecilsulfatosódico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium lauryl sulfate
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
204-207 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)