Merck
L4509
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
description
anionic
product line
ReagentPlus®
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
aggregation number
62
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: soluble
density
0.425 g/cm3
cation traces
Na: 7.0-9.0%
HLB
40
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
El dodecilsulfato sódico (SDS), o lauril sulfato sódico, es ampliamente reconocido como tensioactivo aniónico dentro de la clase organosulfatos de los compuestos orgánicos. Su eficacia como detergente abarca condiciones iónicas y aniónicas. El SDS desempeña un papel crucial como desnaturalizante de proteínas, facilitando la solubilización y la desnaturalización de las proteínas en procedimientos como la extracción de proteínas y el SDS-PAGE. Su importancia en la separación electroforética de proteínas y lípidos establece su indispensabilidad para el examen de estas moléculas en diversos experimentos biológicos. En conclusión, el dodecil sulfato sódico ha demostrado ser un elemento indispensable en la exploración de las moléculas biológicas dentro de los ámbitos de la investigación bioquímica y de biología celular.
Application
El dodecilsulfato sódico (SDS) se ha utilizado:
  • en la caracterización de la cepa de enterobacterias basada en la sensibilidad a compuestos selectivos
  • para tratar la piel humana in vitro ein vivo para evaluar el papel de la localización nuclear de la proteína de choque térmico de 27 kDa (HSP27) en la posible irritación cutánea
  • en la descelularización del tejido de las válvulas cardiacas porcinas
  • para el tratamiento de los espermatozoides destinado a la inducción in vitro de la descondensación de la cromatina de los espermatozoides
Detergente aniónico.
Biochem/physiol Actions
El dodecilsulfato sódico (SDS) contribuye a alterar rápidamente las membranas biológicas. Suele utilizarse como uno de los principales componentes de diversos reactivos que se utilizan para purificar los ácidos nucleicos. El SDS puede bloquear la actividad de la ARNasa y la desoxirribonucleasa (ADNasa).
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en biología celular y bioquímica
  • Gran pureza química adecuada para múltiples aplicaciones experimentales
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A rapid and reliable alternative to ISO 21528-1: 2004 for detection of Enterobacteriaceae
Joosten H, et al.
International Journal of Food Microbiology, 125(3), 344-346 (2008)
Resilient ribonucleases
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization, 32-45 (1993)
Sub-Micellar Concentration of Sodium Dodecyl Sulphate Prevents Thermal Denaturation Induced Aggregation of Plant Lectin, Jacalin
Lavanya V, et al
The Protein Journal, 36(1), 17-27 (2017)
Induction of HSP27 nuclear immunoreactivity during stress is modulated by vitamin C
Boxman ILA, et al.
Experimental Dermatology, 11(6), 509-517 (2002)
Utility of light scatter in the morphological analysis of sperm
Zucker RM, et al.
Cytometry, 39-47 (1992)