Y0000416
Ranitidine impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1,1′-N-[Methylenebis(sulphanediylethylene)]bis(N′-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine)
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ranitidine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C11H22N6O4S2/c1-12-10(7-16(18)19)14-3-5-22-9-23-6-4-15-11(13-2)8-17(20)21/h7-8,12-15H,3-6,9H2,1-2H3
InChI key
VWZXRGJMLLSQBK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)