Saltar a
T7883
Trimetoprim
≥98.5%
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina, NSC 106568
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL
$243.000
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$881.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$2.180.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
290.32
UNSPSC Code:
51285203
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-006-2
Beilstein/REAXYS Number:
625127
MDL number:
$243.000
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to light yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
InChI key
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Estructura química: pirimidina
Application
El trimetoprim se utiliza principalmente como agente antibacteriano. Tiene actividad inhibidora de la dihidrofolato reductasa con selectividad por la enzima procariota. Se utiliza para tratar infecciones de las vías urinarias, prostatitis aguda leve, cistitis recurrente, bacteriuria asintomática durante el embarazo e infecciones del sistema respiratorio[1].
Se utiliza principalmente como un antibacteriano. Inhibidor de la dihidrofolato reductasa con selectividad por la enzima procariota.
Biochem/physiol Actions
La combinación de trimetoprim y sulfametoxazol interfiere en el metabolismo celular del ácido fólico en la célula bacteriana al bloquear la biosíntesis de los nucleótidos. El trimetoprim se une a la dihidrofolato reductasa e inhibe la reducción del ácido dihidrofólico (DHF) a ácido tetrahidrofólico (THF). El THF es un precursor esencial en la vía de síntesis de timidina y la interferencia con esta vía inhibe la síntesis bacteriana de ADN[1].
Packaging
5G, 25G, 100G
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Consérvese en un lugar seco.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
921311692505T2200000
Trimetoprim European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2200000
Trimetoprim
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycobacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimetoprim
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it soluable in water or dmso and at what concentration should I use it?
    1 answer
    1. This material is practically insoluble in water at 0.4 mg/mL Additional solvents include the following:
      DMSO at 50 mg/mL
      methanol at 12 mg/mL
      chloroform at 18 mg/mL
      propyleneglycol at 25 mg/mL
      benzyl alcohol at 72 mg/mL
      dimethylacetamide at 138 mg/mL
      Helpful?
  4. Is Trimethoprim stable in solution?
    1 answer
    1. Triemethoprim in a solution of 52% N,N dimethylacetamide:48% propylene glycol at 50 mg/ml is stable when stored at 25° C. There is only a 10% degradation of trimethoprim under these conditions after 885 days.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.