Merck
RDD030
Sigma-Aldrich
MES hydrate
free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
Sinónimos:
Ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico hydrate, Ácido 4-morfolinoetanosulfónico
Seleccione un Tamaño
100 G
$113.000
500 G
$465.000
1 KG
$714.000
2.5 KG
$1.590.000
$113.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$113.000
500 G
$465.000
1 KG
$714.000
2.5 KG
$1.590.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
195.24 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.21
$113.000
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
Redi-Dri
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0%
calidad
free-flowing
intervalo de pH útil
5.5-6.7
pKa 
6.1
cadena SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clave InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Otras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.