QC1549
Dissolved Oxygen
certified reference material
Sinónimos:
Oxygen Saturation
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-1375
concentración
in hydrogen peroxide
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)