OG1000
Oil and Grease 1000 mg/L Calibration Standard
certified reference material, in H2O
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC OG1000-250
concentración
in H2O
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
- Oil and Grease Calibration Standard in Water Quality Monitoring: A study utilized Oil and Grease Calibration Standards as part of a wastewater quality monitoring system, integrating sensor fusion and machine learning techniques. This approach demonstrated the standard′s utility in environmental analytical settings, providing critical data for assessing water contamination levels (Qin et al., 2012).
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)