QC1450
Residual Free Chlorine (RFC)
certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC QCI-012
concentración
in H2O
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Otras notas
Analito
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)