PHR3734
Methyl linolenate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1430349
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5x100MG
índice de refracción
n20/D 1.470 (lit.)
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
Clave InChI
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)