PHR1571
Methyl oleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1431556
presión de vapor
10 mmHg ( 205 °C)
familia API
methyl oleate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
218 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
Clave InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)