PHR2658
Sodium Sulfate Anhydrous
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Sodium Sulfate Anhydrous
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1614807
familia API
sodium sulfate
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1000 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)