PHR1960
Salbutamol Impurity D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt, 5-{2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-hydroxybenzaldehyde hemisulfate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 712
traceable to Ph. Eur. Y0000071
traceable to USP 1358820
familia API
salbutamol, albuterol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C(C)(C)C)CC(O)c1cc(c(cc1)O)C=O
InChI
1S/C13H19NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,8,12,14,16-17H,7H2,1-3H3
Clave InChI
RNGYKBNYRUYCIV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)