Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $447.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
salbutamol, albuterol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
InChI key
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description VETRANAL®, analytical standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family salbutamol, albuterol | API family - | API family - | API family salbutamol, albuterol |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salbutamol
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?