PHR1518
Polydimethylsiloxane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Dimethylpolysiloxane, Polydimethylsiloxane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. S0600000
traceable to USP 1546300
familia API
polydimethylsiloxane
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
Clave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
609.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
321 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)