Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
310.69
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
205-491-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor pressure
73 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
kinematic viscosity
1.3 cSt(20 °C)
mp
-76 °C
transition temp
flash point 62 °C
solubility
<0.1 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](O[Si](O[Si](C)(C)C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
InChI key
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Decamethyltetrasiloxane for synthesis. CAS 141-62-8, molar mass 310.69 g/mol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethyltetrasiloxane
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup