Saltar a
DMPS1M
Dimethylpolysiloxane
viscosity 1,000 cSt (25 °C)(lit.)
Sinónimos:
Polydimethylsiloxane
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$60.200
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
$360.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Form:
liquid
$60.200
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
mol wt
~28,000
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
SMILES string
CO[Si](C)(C)OC
InChI
1S/C4H12O2Si/c1-5-7(3,4)6-2/h1-4H3
InChI key
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Clear, colorless fluid polymer useful as a stationary phase in gas chromatography and as an anti-foaming agent.
Dimethylpolysiloxane is used in protein chromatography and affininty chromatography. Dimethylpolysiloxane was used to determine that postprandial inflammatory response after ingestion of heated oils in obese persons is reduced by the presence of phenol compounds.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
DMPSVDMPS2C361879
description
viscosity 1,000 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 5 cSt (25 °C)(lit.)
description
viscosity 200 cSt (25 °C)(lit.)
description
set of analytical standards, molecular weight series
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
viscosity
1,000 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
5 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
200 cSt(25 °C)(lit.)
viscosity
-
mol wt
~28,000
mol wt
~770
mol wt
~9,430
mol wt
Mw 270,000, Mw 100,000, Mw 40,000
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
600.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
316.00 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. What is the molecular weight of this polymer? is it soluble in toluene or THF? Thanks
    1 answer
    1. The molecular weight of this polymer is ~28,000, as mentioned in the "Properties" section of the product detail page. This material is not soluble in toluene or tetrahydrofuran, however a study found this material to be soluble in chloroform, ether, and xylene.
      To review the study please see this journal article: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146108/