PHR1500
Imidurea
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Imidazolidinyl urea, N,N′′-Methylenebis[N′-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]-urea
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1336806
familia API
imidurea
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCN1C(NC(=O)NCNC(=O)NC2N(CO)C(=O)NC2=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16N8O8/c20-2-18-4(6(22)16-10(18)26)14-8(24)12-1-13-9(25)15-5-7(23)17-11(27)19(5)3-21/h4-5,20-21H,1-3H2,(H2,12,14,24)(H2,13,15,25)(H,16,22,26)(H,17,23,27)
Clave InChI
ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Pharmacological studies investigating nutrient-sensitized screening for drugs that shift energy metabolism from mitochondrial respiration to glycolysis
Therapeutic studies involving nanostructured vegetable-based carriers for topical delivery of active molecules
Topical formulas for use as antioxidants
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)