PHR1297
Riboflavin 5′-monphosphate sodium salt hydrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt hydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 459
traceable to Ph. Eur. R0630000
traceable to USP 1535700
familia API
riboflavin
CofA
current certificate can be downloaded
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)