P2164030
Poli(etilenglicol)-bloque-poli(propilenglicol)-bloque-poli(etilenglicol))
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
poloxamer
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)