NIST2141
Urea
NIST® SRM® 2141
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
crystals
envase
pkg of 2 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
clinical testing
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Otras notas
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)