Documentos clave
NIST675
Line position, Mica
NIST® SRM® 675, for X-ray powder diffraction
Sinónimos:
Fluorphlogopite
About This Item
Fórmula lineal:
Mg3K[AlF2O(SiO3)3]
Número de CAS:
Peso molecular:
421.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
pkg of 7.5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
técnicas
diffraction/scattering: suitable
Descripción general
For more information,please refer to the COA and SDS.
SRM 675_cert
SRM 675_SDS
Aplicación
The Standard Reference Material (SRM) Line position, Mica is intendedfor use as a calibration standard, either externally or internally, for low 2 (large d-spacing) in powder diffractometry.
Otras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1