Merck
U1250
Sigma-Aldrich
Urea
ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.5%
Formulario
pellets
mp
132-135 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 8 M
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.
Aplicación
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Urea has been used as a protein denaturing agent.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 4
1 of 4
Urea 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Supelco
U4883
Urea
Urea crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.08486
Urea
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
Protein and cell wall polysaccharide carbonyl determination by a neutral pH 2, 4-dinitrophenylhydrazine-based photometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 128-142 (2018)
Protein carbonyl determination by a rhodamine B hydrazide-based fluorometric assay.
Georgiou C D, et al.
Redox Biology, 17, 236-245 (2018)
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 236-245 (2018-05-05)
A new fluorometric assay is presented for the ultrasensitive quantification of total protein carbonyls, and is based on their specific reaction with rhodamine B hydrazide (RBH), and the production of a protein carbonyl-RBH hydrazone the fluorescence of which (at ex/em
Christos D Georgiou et al.
Redox biology, 17, 128-142 (2018-04-24)
A new 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)-based photometric assay is developed for the quantification of carbonyls in protein samples from any biological source by protein carbonyl-DNPH hydrazone formation at acidic pH in the presence of denaturing urea, and subsequent hydrazone solubilization in the
Protocolos
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.