M8640
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate
≥95% purity , powder
Sinónimos:
1-Methoxyphenazine methosulfate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
1-Methoxy-5-methylphenazinium methyl sulfate, ≥95%
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
composición
Nitrogen: ≥ 7.9%
técnicas
titration: suitable
color
red to brown
solubilidad
H2O: 1 mg/mL, clear, red
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?