Merck
M5921
Sigma-Aldrich
Sulfato de magnesio heptahidratado
BioXtra, ≥99.0%
Sinónimos:
Sales de Epsom
About This Item
Fórmula lineal:
MgSO4 · 7H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
246.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
38030409
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥99.0%
impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
solubilidad
H2O: 1 M, clear, colorless
trazas de catión
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Magnesium sulfate heptahydrate is hydroscopic and is vulnerable to warm temperatures.
Aplicación
Magnesium sulfate heptahydrate has been used:
  • as a component in Kreb′s Ringer buffer
  • as a component in minimal medium to culture Ralstonia solanacearum
  • in the preparation of maceration solution for Lamb′s lettuce cell isolation and isotonic glucose buffer
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Magnesium sulfate heptahydrate is used as a source of magnesium in foliar application of fertilizers to plants.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3D printing of plant tissue for innovative food manufacturing: Encapsulation of alive plant cells into pectin based bio-ink
Vancauwenberghe V, et al.
Journal of Food Engineering, 1-11 (2017)
Magnesium at Home: 25 Most Common Health Conditions & How Magnesium Salts Can Help, 27-27 (2018)
Comprehensive analysis of mitochondrial permeability transition pore activity in living cells using fluorescence-imaging-based techniques
Bonora M, et al.
Nature Protocols, 11(6), 1067-1067 (2016)
Exopolysaccharide Quantification for the Plant Pathogen Ralstonia solanacearum
Peyraud R, et al.
Bio-protocol, 7(10), 1067-1067 (2017)
Plant-Based Remediation Processes, 85-85 (2013)