L5750
Dodecilsulfatosódico
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Productos recomendados
descripción
anionic
Nivel de calidad
Ensayo
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
mol peso
288.38 g/mol
número de agregación
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
temperatura de transición
cloud point >100 °C
solubilidad
water: soluble
HLB
40
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- to dissolve insoluble purple formazan in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- to perform SDS–PAGE of yeast tubulin
- as an additive in linolenic acid solution to assess the total antioxidative activity (TAA) of the bacteria using the linolenic acid test (LA-test)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Calidad
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
338.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
170 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)