Saltar a
71725
Dodecilsulfatosódico
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
greener alternative
Alternativa más ecológica
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$128.000
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$210.000
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$616.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-788-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
$128.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 18,000
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aggregation number
62
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
loss
≤3% loss on drying, 20 °C (HV)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
0.455 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
advanced drug delivery
greener alternative category
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
El dodecil sulfato de sodio (SDS), también conocido como lauril sulfato de sodio, es un tensioactivo aniónico versátil con una amplia gama de aplicaciones en biología molecular, bioquímica y varias industrias. Su naturaleza anfifílica, caracterizada por una cola hidrocarbonada hidrófoba y un grupo sulfato hidrófilo en la cabeza, lo convierte en un detergente eficaz capaz de solubilizar y desnaturalizar proteínas, lípidos y otras moléculas hidrófobas.
En bioquímica de proteínas, el SDS desempeña un papel fundamental en la extracción de proteínas y la SDS-PAGE (electroforesis en gel de dodecil sulfato sódico-poliacrilamida). Su capacidad para desnaturalizar las proteínas mediante la alteración de sus estructuras secundaria y terciaria permite su migración uniforme durante la electroforesis en gel, así como la separación y el análisis de las proteínas en función de su peso molecular. Esta técnica se ha convertido en una herramienta indispensable para identificar y caracterizar las proteínas en las muestras biológicas.
Más allá de su papel en el análisis de proteínas, el SDS encuentra también utilidad en la extracción de ácidos nucleicos y diversas técnicas de hibridación. Sus propiedades detergentes contribuyen a la lisis de las células y la liberación de los ácidos nucleicos, lo que facilita su posterior purificación y análisis. Además, el SDS se emplea en técnicas de hibridación para promover la hibridación de hebras de ácido nucleico complementarias, permitiendo la detección y el análisis de secuencias específicas de ADN o ARN.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Detergente aniónico.
El dodecil sulfato sódico se ha utilizado:
  • como tensioactivo iónico en suspensión de partículas de poliestireno (PS) para experimentos con tensioactivos
  • en disolución salina tamponada con fosfato como componente de tampón de lisis para homogeneizar tejido de miometrio y de leiomioma
  • como componente del tampón de lisis para disolver formazanos
  • como componente de la disolución tampón de extracción nuclear rica en sal
Biochem/physiol Actions
El dodecil sulfato sódico (SDS) actúa como detergente importante en el campo de la biología estructural y en los estudios de plegado/desplegado de proteínas. Los grupos sulfato y las cadenas alquílicas del SDS pueden unirse con fuerza a los restos con carga positiva y a los restos hidrófobos de las proteínas. El SDS induce la formación de hélices α en una estructura proteica. A elevadas concentraciones, el SDS estimula el despliegue cooperativo en diversas proteínas como las estructuras de la seroalbúmina bovina (BSA), la lisozima de la clara de huevo de gallina, la α-lactoalbúmina y la α-lactoglobulina.
Features and Benefits
  • Adecuado para investigación en biología molecular y bioquímica
  • Grado BioUltra para sus aplicaciones sensibles
  • Sin ADNasas, ARNasas, NICKasas y proteasas
  • Concentraciones vestigiales probadas de aniones y cationes
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de metales pesados contaminantes, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
  • Experimenta hidrólisis a temperaturas elevadas, en especial en medio ácido
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
62862428023428015
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
description
≥90% ((Assay))
description
Molecular Biology Grade
description
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥90% ((Assay))
assay
≥99%
assay
>97% (titration)
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
(Rods)
form
solid
form
solid
aggregation number
62
aggregation number
-
aggregation number
-
aggregation number
62
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
(Western Blot)
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecilsulfatosódico
Palabra de advertencia
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
338.0 °F
Punto de inflamación (°C)
170 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf