H0200000
Heparina sodium
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
heparin
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
Clave InChI
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Established for use in the:
- Assay of unfractionated heparin according to the Ph. Eur. General text 2.7.5. with assigned contents of 985 IU/mL for anti-IIa and 995 IU/mL for anti-Xa activities
- Test for heparin in human antithrombin III according to the Ph. Eur. Monograph 0878 with an assigned content of 1035 IU/mL for sheep plasma clotting assay
- Assay of protamine sulfate according to the prescriptions of the Ph. Eur. Monograph 0569
Envase
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)