Saltar al contenido
375095
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa
Sinónimos:
Heparin, Sodium Salt, Porcine Intestinal Mucosa, HEP, Na
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Merck USA index - 14, 4653
Quality Segment
form
lyophilized
specific activity
≥180 USP units/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(NC1C(OC(C(C1O[S](=O)(=O)O)OC4OC(C(C(C4O[S](=O)(=O)O)O)O)C(=O)O)CO)OC2C(OC(C(C2O)O[S](=O)(=O)O)OC3C(OC(C(C3O)NC(=O)C)O)CO[S](=O)(=O)O)C(=O)O)O
InChI
1S/C26H42N2O37S5.Na/c1-4(30)27-7-9(31)13(6(56-23(7)39)3-55-67(43,44)45)58-26-19(65-70(52,53)54)12(34)16(20(62-26)22(37)38)60-24-8(28-66(40,41)42)15(63-68(46,47)48)14(5(2-29)57-24)59-25-18(64-69(49,50)51)11(33)10(32)17(61-25)21(35)36;/h5-20,23-26,28-29,31-
InChI key
JRTRSJGZMRQDHI-UHFFFAOYSA-N
General description
MW: 15,000 - 19,000 Da
Preservative-free, non-sterile. Highly sulfated dextrorotatory mucopolysaccharide with specific anticoagulant properties. Inhibits IP3-activated Ca2+ channel release of the endoplasmic reticulum. Reported to activate the ryanodine receptor. MW: 15,000 - 19,000 Da.
Other Notes
Seuwen, K., and Boddeke, H.G. 1995. Br. J. Pharmacol.114, 1613.
Ehrlich, B.E., et al. 1994. Trends Pharmacol. Sci.15,145.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)