G4028
Ginkgolide A from Ginkgo biloba leaves
analytical standard, ≥90% (HPLC)
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Ensayo
≥90% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@]12CC34[C@@]5([H])C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@@]6([H])OC4(C(=O)O5)[C@@]1(O)[C@H](C)C(=O)O2
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
Clave InChI
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?