Merck
79593
(−)-Bilobalide
analytical standard
Sinónimos:
Bilobalide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O8
Número CAS:
Peso molecular:
326.30
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)C134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13+,14+,15?/m0/s1
InChI key
MOLPUWBMSBJXER-DXPZGIEZSA-N
General description
(−)-Bilobalide is a Ginkgo terpenoid, available as the main pharmacological component in Ginkgo biloba extract. It exhibits neuroprotectant activity.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
(−)-Bilobalide may be used as an analytical rstandard for the quantification of the analyte in biological samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)