Documentos clave
E2642
Sigma-Aldrich
ExtrAvidin® magnetic beads
For purification of biotinylated macromolecules and complexes
About This Item
Código UNSPSC:
41106510
NACRES:
NA.56
conjugado
magnetic beads
Nivel de calidad
descripción
for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
ExtrAvidin magnetic beads.
Información legal
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.