Documentos clave
CRM041
Supelco
Chromium VI - Soil
certified reference material
Sinónimos:
Soil matrix CRM, chromium
Seleccione un Tamaño
30 G
$128.000
$128.000
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
30 G
$128.000
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$128.000
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of ~30 g
fabricante / nombre comercial
RTC CRM041-030
técnicas
AAS: suitable
ICP: suitable
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. 안녕하세요. 크롬 CRM certi 농도가 얼마인지 궁금해서 문의드립니다.
    1 answer
    1. The Chromium VI content is reported on the lot-specific Certificate of Analysis. Recent lots have tested at 170 - 180 mg/kg with an acceptance range of 134 - 213 mg/kg.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/rtc/CRM041_LRAD5682.pdf