C7731
Caffeine
meets USP testing specifications, anhydrous
Sinónimos:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulario
crystalline
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Descripción general
Aplicación
- to functionally disable Ca2+ removal via sarco/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase (SERCA)
- to determine its effects in overcoming excitation-contraction-coupling failure
- to compare its role as a stimulant with guarana
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)