Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Comprobar disponibilidad del carrito | $78.000 |
Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol | description BioXtra | description anhydrous, 99%, FCC, FG | description anhydrous, natural, 99%, FCC, FG |
| grade analytical standard | grade - | grade FG, Kosher, Halal, anhydrous | grade Kosher, FG, natural, Halal, anhydrous |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142) | Gene Information - |
| concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration - | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine solution
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos diana
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
11 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?