Merck
C2250000
Clindamicina hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(7S) -7-Cloro-7-desoxilincomicina hydrochloride, Cleocina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H33ClN2O5S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
461.44
Beilstein:
4070786
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
clindamycin
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H33ClN2O5S.ClH/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25);1H/t9-,10+,11-,12+,13-,14+,15+,16+,18+;/m0./s1
Clave InChI
AUODDLQVRAJAJM-XJQDNNTCSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Clindamycin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La clindamicina es un antibiótico lincosamida semisintético que se prepara a partir de la lincomicina. Inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante interacciones de enlaces de hidrógeno con el componente 23S del ARNr de la subunidad ribosómica 50S induciendo así la disociación del complejo peptidil-t-ARN. Tiene actividad anti bacteriana contra los cocos grampositivos y actividad antiprotozoaria contra Toxoplasma.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Antibiótico antibacteriano y antiprotozoario de la clase lincosamida.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Michael C Jewett et al.
Molecular systems biology, 9, 678-678 (2013-06-27)
Purely in vitro ribosome synthesis could provide a critical step towards unraveling the systems biology of ribosome biogenesis, constructing minimal cells from defined components, and engineering ribosomes with new functions. Here, as an initial step towards this goal, we report
Hui Wang et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 57(3), 1538-1541 (2013-01-09)
A total of 146 group B streptococcus isolates from 8 cities across China belonged to four serotypes. Serotype Ia was more common in children. A high prevalence of resistance was observed for levofloxacin (37.7%), erythromycin (71.2%), clindamycin, (53.4%), and tetracycline
John W Barlow et al.
BMC veterinary research, 9, 28-28 (2013-02-13)
Treatment of subclinical mastitis during lactation can have both direct (individual animal level) and indirect (population level) effects. With a few exceptions, prior research has focused on evaluating the direct effects of mastitis treatment, and to date no controlled field
Orli Megged et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 15(1), 27-30 (2013-03-15)
Resistance to macrolides in beta-hemolytic streptococci and Streptococcus pneumoniae arises primarily due to Erm(B) or Mef(A). Erm(B) typically confers high level resistance to macrolides, lincosamides and streptogramin B (MLSB phenotype), whereas Mef(A) confers low level resistance to macrolides only (M
D Gonzalez et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 96(4), 429-437 (2014-06-21)
Clindamycin is commonly prescribed to treat children with skin and skin-structure infections (including those caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA)), yet little is known about its pharmacokinetics (PK) across pediatric age groups. A population PK analysis was performed in