Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)C1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
UURAUHCOJAIIRQ-QGLSALSOSA-N
General description
Application
For detailed application information, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) section at the bottom of this page.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiamulin
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?