B6529
Brilliant Blue R Staining Solution
ethanol solution
Sinónimos:
Brilliant Blue R, Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
Productos recomendados
Nombre del producto
Brilliant Blue R Staining Solution, suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
Formulario
liquid
Nivel de calidad
técnicas
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
idoneidad
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Clave InChI
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Componentes
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
81.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.