Merck
27815
Brilliant Blue G
250, suitable for microscopy
Sinónimos:
Acid blue 90, Coomassie Brilliant Blue G
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H48N3NaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
854.02
EC Number:
228-058-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42655
Beilstein/REAXYS Number:
5230822
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
form
solid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
General description
Brilliant Blue G (BBG) is a dye. It has been proposed as a substitute for internal limiting membrane (ILM) peeling.
Application
Brilliant Blue G was used to prepare the protein reagent for the determination of protein content of the collagenase enzyme isolated from fish waste. It may be employed as stain for the internal limiting membrane (ILM) for the macular hole (MH) and epiretinal membrane (ERM) surgery.
Biochem/physiol Actions
P2X7 purinergic receptor antagonist.
Analysis Note
λmax. ∼610 nm; E(1%,1 cm) ∼500-700 (H2O)
Other Notes
Protein stain for gel electrophoresis. Does not penetrate the gel and is three times more sensitive than Naphthol Blue Black B; Simple and sensitive protein assay; Rapid, sensitive and versatile assay for proteins; free amino acids and several chemicals that interfere with the Lowry procedure cause no interference.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Blue G
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)