Merck
11039
Sigma-Aldrich
L-arginina monohydrochloride
≥99.5% (AT), suitable for ligand binding assays, BioUltra
Sinónimos:
(S)-(+)-arginina hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 G
$174.000
500 G
$604.000
$174.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
$174.000
500 G
$604.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein:
3631658
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
$174.000
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-arginina monohydrochloride, BioUltra, ≥99.5% (AT)
Línea del producto
BioUltra
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5% (AT)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
técnicas
ligand binding assay: suitable
impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
residuo de ign.
≤0.05%
pérdida
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
colorless
pH
5.5-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
220-230 °C
solubilidad
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
densidad
1.42 g/cm3 at 20 °C
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
trazas de catión
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.2
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
cadena SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clave InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Aplicación
L-Arginine monohydrochloride has been used to study the reversal of the inhibitory effect of L-NG0-nitroarginine on non-cholinergic relaxations.[1] It has also been used as a dietary supplement to study its effect on endothelium-dependent vasodilation.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
L-Arginine is considered as a semi essential amino acid. In most mammals including humans, L-Arginine synthesis occurs through intestinal-renal axis, from glutamine, glutamate and proline. Abnormal levels of L-Arginine is associated with the development of kidney and cardiovascular disease.[3] L-arginine is found to decrease fat mass and visceral adiposity.[4]
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L-Arginine and its metabolites in kidney and cardiovascular disease.
Popolo A
Amino Acids, 46(10), 2271-2286 (2014)
L-arginine for the treatment of centrally obese subjects: a pilot study.
Hurt RT
Journal of Dietary Supplements, 11(1), 40-52 (2014)
Antiatherogenic Effects of L-Arginine in the Hypercholesterolemic Rabbit
John P. Cooke
The Journal of Clinical Investigation, 90, 1168- 1172 (1992)
L-NG monomethyl arginine and L-NG-nitro arginine inhibit
non-adrenergic, non-cholinergic relaxation of the mouse
anococcygeus muscle
A. Gibson
British Journal of Pharmacology, 99, 602-606 (1990)
Carolina Di Somma et al.
Endocrine, 49(2), 492-502 (2014-11-10)
The aim of the study is to clarify the relationship between adipose tissue dysfunction, metabolic profile and growth hormone (GH)/insulin-like growth factor (IGF)-I secretion in healthy adult subjects. We investigated the metabolic profile in a cohort of 231 consecutive healthy