Merck
99310
Supelco
Calcium ionophore I - cocktail A
Selectophore
Seleccione un Tamaño
0.1 ML
$351.000
$351.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
0.1 ML
$351.000
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
$351.000
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
Selectophore
Nivel de calidad
Formulario
liquid
composición
Calcium ionophore I, 10.0 wt. % (21192)
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.0 wt. % (73732)
Sodium tetraphenylborate, 1.0 wt. % (72018)
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Aplicación
Selected application examples
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F. Lanter et al.
Analytica Chimica Acta, 135, 51-51 (1982)
Qi Wu et al.
Plant physiology, 183(3), 1331-1344 (2020-05-06)
Hydrogen gas (H2) has a possible signaling role in many developmental and adaptive plant responses, including mitigating the harmful effects of cadmium (Cd) uptake from soil. We used electrophysiological and molecular approaches to understand how H2 ameliorates Cd toxicity in