21198
Calcium ionophore IV
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-3-oxapentanediamide, N,N-Dicyclohexyl-N′,N′-dioctadecyl-diglycolic diamide, ETH 5234
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore™
calidad
function tested
mp
50-53 °C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C52H100N2O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39-45-53(46-40-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)51(55)47-57-48-52(56)54(49-41-35-33-36-42-49)50-43-37-34-38-44-50/h49-50H,3-48H2,1-2H3
Clave InChI
CLLKVTAGSOWKHA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)