Documentos clave
95621
Sigma-Aldrich
Chelex® 100 sodium form
200-400 mesh particle size
Sinónimos:
crosslinked polystyrene-iminodiacetate ion exchange resin
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
product line
Chelex®
Quality Level
form
powder or chunks
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
loss
~80% loss on drying, 110°C
matrix
polystyrene/DVB
matrix active group
paired iminodiacetate groups
particle size
200-400 mesh
General description
La forma sódica de Chelex®100 es una resina quelante compuesta por un copolímero de estireno y divinilbenceno. Tiene un par de iones iminodiacetato que quelan iones metálicos polivalentes, muestra mayor selectividad por los iones metálicos y tiene una mayor fuerza de unión.
Application
La forma sódica de Chelex®100 se utiliza habitualmente:
  • Como resina de intercambio iónico, en el tratamiento de las aguas residuales debido a su gran afinidad por los iones metálicos
  • Para la extracción y la purificación del ADN
  • Como adsorbente en la purificación de proteínas
  • En la determinación de oligoelementos en el agua marina
Legal Information
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
One-step purification/extraction method to access glyphosate, glufosinate, and their metabolites in natural waters
CT Vu, et al.
Journal of Chromatography A, 1649, 462188-462188 (2021)
Ion-exchange of nickel by iminodiacetic acid chelating resin Chelex 100
H Leinonen, et al.
Reactive and Functional Polymers, 43, 1-6 (2000)
Some examples of the use of amphoteric ion-exchange resins for inorganic separations.
Samczynski Z and Dybczynski R.
Journal of Chromatography A, 789(1), 157-167 (1997)
Standing wave design of carousel ion-exchange processes for the removal of zinc ions from a protein mixture
S Mun, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 45, 316-329 (2006)
Henrik H De Fine Licht et al.
BMC evolutionary biology, 14, 244-244 (2014-12-05)
Cooperative benefits of mutualistic interactions are affected by genetic variation among the interacting partners, which may have consequences for interaction-specificities across guilds of sympatric species with similar mutualistic life histories. The gardens of fungus-growing (attine) ants produce carbohydrate active enzymes