92435
TBX Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
Tryptone Bile X-glucuronide Agar
Productos recomendados
Agency
according to ISO 16649-1:2018
according to ISO 16649-2:2001
according to ISO 16649-3:2015
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
bile salts, 1.5 g/L
X-β-D-glucuronide, 0.075 g/L
peptone, 20 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.2±0.2 (25 °C in H2O)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.