95586
XLD Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinónimos:
Xylose Lysine Deoxycholate Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15 g/L
ammonium ferric citrate, 0.8 g/L
lactose, 7.5 g/L
L-lysine hydrochloride, 5 g/L
phenol red, 0.08 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium deoxycholate, 2.5 g/L
sodium thiosulfate, 6.8 g/L
sucrose, 7.5 g/L
xylose, 3.5 g/L
yeast extract, 3 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for enterobacteriaceae
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.