92144
Yeast Extract
suitable for microbiology
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
envase
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
residuo de ign.
≤15%
pérdida
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
molds
yeasts
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.