Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
232-387-9
NACRES:
NA.74
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Extracto de Levadura, (Granulated), (Prime), ≥10.5% Nitrogen
biological source
yeast
Quality Segment
form
(Granulated)
autoignition temp.
>200 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
≥10.5% Nitrogen
packaging
pkg of 25 kg, pkg of 5 kg, pkg of 500 g
ign. residue
≤17%
loss
≤5% loss on drying
pH
5.5-7.2
solubility
410 g/L
density
0.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490 kg/m3
application(s)
(Microbiology and Biotechnology)
storage temp.
15-25°C
General description
El extracto de levadura granulado se fabrica a partir de cepas seleccionadas de Saccharomyces cerevisiae. Se fabrica bajo condiciones controladas para conservar su contenido vitamínico y otros valores nutritivos, como péptidos, aminoácidos libres, ácidos nucleicos, minerales, oligoelementos y compuestos de fósforo. Es rico en vitaminas y se utiliza a menudo para suministrar estos factores en medios de cultivo a una concentración del 0,3 - 0,5 %. El extracto de levadura proporciona una fuente completa de nutrientes a los microorganismos y es particularmente útil para el cultivo de bacterias difíciles de cultivar que requieren nutrientes específicos o factores de crecimiento añadidos. Se puede utilizar solo o en combinación con otras fuentes de nutrientes, como peptonas o sales.
Application
El extracto de levadura se utiliza normalmente como ingrediente en muchos medios de cultivo microbiano para el crecimiento y la identificación de bacterias, levaduras y hongos procedentes de diversas muestras farmacéuticas, medioambientales y alimentarias, de alimentos sólidos y líquidos.
Features and Benefits
Nuestros medios granulados son:
- Más seguros - La reducción significativa de la inhalación de sustancias tóxicas y alergénicas produce menos respuestas alérgicas. Menos contaminación de las herramientas de trabajo y el entorno
- Precisos - Sin separación de los componentes y sin aglutinación, incluso en condiciones húmedas o cálidas, garantiza un producto uniforme con una mayor precisión de rendimiento
- Rápidos - Disolución rápida y uniforme en agua
- Más fáciles - Manejo y pesaje más fáciles gracias a las mejores propiedades de flujo. Los medios no se adhieren al matraz o el contenedor
- Fiables: La distribución homogénea de los ingredientes garantiza una gran reproducibilidad aunque se utilizan solo pequeñas cantidades de medios.
Analysis Note
Aspecto (color)amarillo parduzcoAspecto (descripción)gránulosIdentidadconformeValor de pH (2 %; agua)5,5 - 7,2N (nitrógeno) (calculado como sustancia seca)≥ 10,5 %ceniza sulfatada (600 °C)≤17,0%Metales pesados (como Pb)≤0,005 %Pérdida por desecación (50 °C; <670 Pa; 3 h)≤5,0 %Ca (Calcio)≤ 0,05 %Mg (Magnesio)≤ 0,10 %Cloruros (Cl) (como NaCl)≤ 5,0 %Compuestos de fósforo (como P)≤ 2,5 %Idoneidad para microbiologíapasa la prueba
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Extracto de Levadura
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?