Merck
Y0375
Select Yeast Extract
powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
EC Number:
232-387-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
solubility
H2O: 10% (remains clear after heating to 40 °C.)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For general bacteriological use with a variety of microorganisms.
Yeast extract is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
Preparation Note
Spray dried, autolyzed yeast extract
Other Notes
Water soluble portion of autolyzed yeast with intact B-complex vitamins. Yeast extract is a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates and can be used as additive for culture media.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Select Yeast Extract
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)