Merck
91986
Millipore
PALCAM Listeria Selective Supplement according to Van Netten et al.
suitable for microbiology
Sinónimos:
Listeria Selective Supplement (PALCAM)
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Listeria spp.
Descripción general
An antimicrobial supplement recommended for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes.
Aplicación
for the selective isolation and identification of Listeria monocytogenes
Componentes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Ceftazidime 10.0 mg
Polymyxin B 50000 IU
Acriflavin-hydrochloride 2.5 mg
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1