Merck
91423
Supelco
N1,N12-Diacetylspermine hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
N,N′-[1,4-Butanediylbis(imino-3,1-propanediyl)]bis[acetamide] hydrochloride, DAS, N1,N12-Bis(acetyl)spermine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H30N4O2 · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
286.41 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)