Acerca de este artículo
biological source
ox bile
Quality Segment
description
anionic
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
mol wt
392.57 g/mol
impurities
≤1% cholic acid (TLC)
mp
170-175 °C, 171-174 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Gene Information
human ... ATIC(471)
General description
Application
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Deoxycholic acid
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?